Learn More
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
Marke:  Bochem™ 11130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10410441
  • 336.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Edelstahl 18/10
  • Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
  • Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
  • Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
  • Alle Modelle gemäß DIN 12897.
  • Maximale dynamische Betriebsbelastung (kg max. dyn.) und maximale statische Betriebsbelastung (kg max. stat.) gemäß DIN 12897
  • Kleinere Modelle (bis 240 x 240 mm, Typ 1) haben ein einfaches Handstellrad
  • Bei größeren Modellen (ab 300 x 300 mm, Typ 2) empfiehlt sich die Verwendung der mitgelieferten Ratsche, die mit einem speziellen Stellrad verbunden ist
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
200 mm
Je 1
60 bis 275 mm
Laborjacke
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus 18/10 Edelstahl > Länge: 200 mm