Learn More
Bochem™ Laborheber aus 18/10 Edelstahl
Marke:  Bochem™ 11140
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10258640
  • 297.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wackelfrei Heben und Senken durch verbesserte Scherentechnik.
  • Auch bei den Aluminium-Modellen ist die Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl und daher besonders stabil.
  • Typen 300/300 und 400/400 mit Stellrad für Ratsche. Ratsche bitte separat bestellen.
  • Stellfläche: 240/240mm
  • Höhe: 60 - 275mm
  • Last Dynamisch: 7kg
  • Last Statisch: 30kg
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
240 mm
Räder
Je 1
240 x 240 mm
240 mm
Laborjacke
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Laborheber aus 18/10 Edelstahl > Größe (L x B):240 x 240mm