Learn More
Bochem™ Laborheber aus 18/10 Edelstahl
Marke:  Bochem™ 11122
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10303712
  • 241.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 30% mehr Höhe. Mit Stellrad.
  • 2 Ausführungen: 1) 18/10 Stahl, 2) Aluminium, grün EPOXI Pulver beschichtet
  • Stellfläche: 160/130mm
  • Höhe: 75 - 400mm
  • Last Dynamisch: 7kg
  • Last Statisch: 30kg
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
160 mm
Räder
Je 1
160 x 130 mm
130 mm
Laborjacke
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Laborheber aus 18/10 Edelstahl > Größe (L x B):160 x 130mm