Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Marke:  Gibco™ A5669401
92.39 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17974721
  • 97.25 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium Plus
  • Use for a broad range of cell types, especially sensitive cell lines
  • Our most characterized serum with the lowest endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: ≤5 EU/mL
  • Hemoglobin level: ≤20 mg/dL
  • Origin: Refer to CoA for specific origin (US, Australia, New Zealand)
  • US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco Serum Delivers
  • ISO 13485-certified; processed in FDA-registered facilities
  • Triple filtered at 0.1 μm
  • Gibco bottle easier to use in hood, reduces risk of contamination and helps improve consistency
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store at ≤-10°C.
Fötal
Gefroren
Fetal Bovine Serum
Standard (sterilfiltriert)
Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Triple-filtered, 0.1μm
≤5 EU/mL
≤20 mg/dL
USDA Safety Testing Performed for Australian origins
Rind/Bovine
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)
One Shot
50 mL
Steril
Premium Plus
Up to 70 quality tests including EMA virus testing; USP/EP mycoplasma, endotoxin, performance; biochemical/hormonal profiling; Oritain fingerprinting
Weniger Abfall
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU2742007RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669401,A5669402
ChargennummerN2728118P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669401,A5669402
ChargennummerN2751776P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669401,A5669402
ChargennummerU2761908P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669401,A5669402
ChargennummerN2813206P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA5669401,A5669402
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus > 50 mL
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.