Learn More
Emma Safety Footwear Bari (Frontier 118) Sicherheitsschuhe
Hergestellt mit der gleichen Sorgfalt und Liebe zum Detail, die auch hochwertigen Luxusschuhen zuteil wird. Brasilianisches 2-Ton-Vollleder kombiniert mit Nubuk verleiht einen zusätzlichen eleganten Look für jeden Anlass.
Marke:  Emma Safety Footwear MM11809048
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15968201
  • 233.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • Außensohle aus thermoplastischem Polyurethan
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Blau
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder
48
Schnüre
Bari (Frontier 118)
Leder
Stahl
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Bari (Frontier 118) Sicherheitsschuhe > Größe:48