Learn More
Fisherbrand™ Labor-Hebebühnen
Bietet präzise Höheneinstellung über einen Knauf. Fisherbrand™ Laborhebebühnen werden aus Aluminiumlegierung hergestellt, die Hubschraube besteht aus Edelstahl.
Marke: Fisherbrand™ 2046FISH
Beschreibung
- Ein Kunststoffknopf betreibt die Scherenhebebühne
- Beide Platten können als Grundfläche verwendet werden
- Erhältlich mit verschiedenen Plattenabmessungen
Spezifikation
Aluminium | |
280 mm | |
35 kg | |
Labor-Hebebühne | |
Je 1 |
60 bis 450 mm (obere Fläche) | |
260 mm | |
Edelstahl-Schraubenwinde | |
Stativstab, 12 mm Durchmesser |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Labor-Hebebühnen > Breite: 260mm, Länge: 280 mm; Volumen: 35 kg; Höhe: 60 – 450 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur