Learn More
Bochem™ Laborheber aus 18/10 Edelstahl
Marke:  Bochem™ 11132
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10088521
  • 311.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 30% mehr Höhe. Mit Stellrad.
  • 2 Ausführungen: 1) 18/10 Stahl, 2) Aluminium, grün EPOXI Pulver beschichtet
  • Stellfläche: 200/200mm
  • Höhe: 75 - 400mm
  • Last Dynamisch: 7kg
  • Last Statisch: 30kg
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
200 mm
Räder
Je 1
200 x 200 mm
200 mm
Laborjacke
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bochem™ Laborheber aus 18/10 Edelstahl > Größe (L x B):200 x 200mm