Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western-Blot-Verstärker
Erhöhen Sie die Signalintensität und Empfindlichkeit um das 3- bis 10-Fache mit diesem Membranbehandlungsreagenz und dem primären Antikörperverdünnungsmittel.
Marke:  Thermo Scientific™ 46641
68.16 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10801550
  • 74.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blot Enhancer mit Membranbehandlungsreagenz und Primärantikörperverdünner bietet eine 3- bis 10-fach höhere Signalstärke und Empfindlichkeit im Vergleich zu anderen Nachweisverfahren.
Bei Proteinen oder Antigenen, die aufgrund geringer Häufigkeit oder schlechter Immunreaktivität schwer nachzuweisen sind, kann das Ergebnis mit dem SuperSignal Western Blot-Verstärker durch Abschwächung des Hintergrunds deutlich verbessert werden. Dieses vielseitige Kit eignet sich für den Einsatz mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen und für fluoreszenz-, chromogen- und chemolumineszenzbasierte Nachweisverfahren.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlichkeit erhöhen – Signalintensität und Empfindlichkeit um das 3- bis 10-Fache erhöhen
  • Spezifität verbessern – Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für Antikörper mit schlechter Qualität oder geringer Affinität
  • Verbesserte Klarheit – Klarere Western Blots durch weniger Hintergrund
  • Membrankompatibilität – Wirksame Signalverstärkung mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen
  • Substratkompatibilität – Validiert für chromogene, chemolumineszente und fluoreszente Nachweisverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Western-Blot-Verstärker
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
50 ml
Kolorimetrisch, chemolumineszierend, fluoreszierend
Western Blot
SuperSignal™
Lösungen nach Erhalt bei 4 °C aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL406113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2024 Catalog Number46641
ChargennummerZJ395992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number46641
ChargennummerZH392065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2024 Catalog Number46641
ChargennummerZE382970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number46641
ChargennummerZB376058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number46641
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western-Blot-Verstärker > Verstärker-Kit; 50 ml-Kit