Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke:  Contec™ SF-9
54.03 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16645554
  • 81.10 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stabil, abriebfest
  • Kopf aus offenzelligem Schaum für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
  • Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
  • Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
  • Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.6 in.
Tupfer
Schaumstoff
Thermisch
Flex Flächenrührer
Ideal zum Reinigen mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien
66 mm
3,6 mm
Polypropylen
Polyurethanschaum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer018666 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/07/2023 Catalog NumberSF-9
Chargennummer018248 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/03/2023 Catalog NumberSF-9
Chargennummer017385 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/07/2022 Catalog NumberSF-9
Chargennummer016889 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/08/2021 Catalog NumberSF-9
Chargennummer013561 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/05/2021 Catalog NumberSF-9
Name des Produkts
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer > Breite (Spitze): 3,6 mm, Länge: 66 mm, Griffmaterial: Polypropylen