Learn More
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Reinigung der Innenflächen von Prozesswerkzeugen und anderen empfindlichen Oberflächen in kritischen Umgebungen. Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher sind für die allgemeine Reinigung geeignet und in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
Marke:  Contec™ PCHS-99
613.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15616996
  • 820.00 € / 1800 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Wischtücher bestehen aus einem leichten Polyester-Interlock-Strick aus 100 % Polyester
  • Geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben
  • Nicht scheuerndes, weiches Gewebe reinigt ohne Kratzer
  • Die Wischtücher verfügen am Rand über lasergeschnittene Dichtungsfasern
  • Chemikalienbeständig
  • Gute Absorption von Lösungsmitteln
  • Durch die sechseckige Form lassen sich Wischtücher für kritische Aufgaben leicht von anderen unterscheiden
  • Extrem geringer Partikel- und Faseranteil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polywipe-C Heatseal Wischtücher
23 cm
23 cm
120
Reinraum
Unsteril
9 in.
9 in.
Polyester
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
150 Wischtücher/Beutel
Name des Produkts
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher > Menge: 150 Tücher/Beutel