Learn More
Texwipe™ Sterile Wattestäbchen
Hergestellt aus 100 % Baumwolle mit USP-Gütegrad
Marke: Texwipe™ STX705P
740.05 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit einem wässrigen Klebstoff auf Holz- oder Polystyrolstäbchen verklebt
- Hochpräzise automatisierte Prozesse werden eingesetzt, um die Tupfer mit engen und konsistenten Toleranzen herzustellen
- Leicht zu öffnende, einzeln verpackte Tupfer für Sterilität
- Gammabestrahlt gemäß Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 gemäß ANSI/AAMI/ISO11137
- Vorsterilisierte Tupfer vermeiden das Umverpacken, die Dokumentation und Validierung von
- autoklavierten Tupfern
- Chargencode und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung gekennzeichnet
- Mit Barcode zur Bestandskontrolle
- Bestrahlungsbescheinigung und Konformitätszertifikat beigefügt
- Verpackung für den weltweiten Einsatz beschriftet
Anwendungen:
Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung und Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA
Spezifikation
6,1 in. | |
155 mm | |
137 mm | |
0.23 Zoll | |
Polystyrol |
Steriler Baumwolltupfer mit Polystyrol-Griff | |
5,3 in. | |
Baumwolle in USP-Qualität | |
6 mm | |
Polystyrol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
22Stunden
2Minuten
37Sekunden
13Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %