Learn More
Contec™ ProChlor
Contec ProChlor ist ein revolutionäres neues Sporizid, das Sporen in weniger als 1 min zu 100 % abtötet.
Marke: Contec™ FBT102PC
96.81 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleistet, dass der Rainraum frei von Kontamination und Partikeln ist.
- Praktisches gebrauchsfertiges Sporizid
- Die Mischung aus Hypochlorsäure und gereinigtem Wasser tötet in weniger als einer Minute 100 % der Sporen ab
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
- Auf 0,2 Mikron filtriert und in Reinraumumgebung abgefüllt, daher ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Reinräumen geeignet
- Geringe Rückstände, da auf die Verwendung von quaternären Ammoniumverbindungen oder Tenside verzichtet wurde
- Wirkt schnell, spart Zeit bei der Biodekontamination und kann zur Transferdesinfektion verwendet werden
- Doppelt verpackt in einer linearen Abreißverpackung für einfachen Transfer in eine Reinraumumgebung
- Einstufung als nicht korrosiv und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar
- Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA und keine besondere Entsorgung erforderlich
- Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
Anwendungen:
- Entwickelt für die Desinfektion von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
- Wird entweder als Zerstäuberpistole für kleine Bereiche oder als 1 l- und 5 l-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen erforderlich sind
Spezifikation
Sporizid | |
3 to 6 | |
Farblos | |
Klar | |
2000 ppm unterchlorige Säure | |
Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für harte Oberflächen | |
Gefiltert | |
Abtöten von Sporen | |
6/Karton |
Liquid Spray | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Stabilisierte Hypochlorsäure gemischt mit gereinigtem Wasser | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Single-use | |
No | |
Doppelt in Beuteln in einer linearen Abreißverpackung verpackt | |
1 l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250203010 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | FBT102PC |
240802861 | Qualitätsbescheinigung | 14/02/2025 | FBT102PC |
240702833 | Qualitätsbescheinigung | 22/11/2024 | FBT102PC |
240602807 | Qualitätsbescheinigung | 23/08/2024 | FBT102PC |
240402722 | Qualitätsbescheinigung | 22/06/2024 | FBT102PC |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02