Learn More
Texwipe™ Sterile CleanFoam Schaumtupfer
Artikelnummer. p-4842405 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
5 in.
5,02 in.
Breite (angloamerikanisch) Kopf:
0,51 in.
0,78 in.
Packungsgröße:
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15951457
Marke: Texwipe™ STX712A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer, Länge: 5 Zoll, 132,2 mm, Breite Kopf: 0,78 in.,19,7 mm, Griffausführung: Polypropylen, Polyurethan, empfohlene Anwendungen: Sicherheit
  • Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer
  • Länge: 5 in., 132,2 mm
  • Breite Kopf: 0,78 in., 19,7 mm
  • Grifftyp: Polypropylen, Polyurethan
  • Empfohlene Anwendungen: Sicherheit
  • Überwachen von Umgebungsbedingungen
  • Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
  • Aufnehmen von feinen Pulvern
  • Oberflächenprobenahme
  • Entnahme und Transport bakteriologischer Proben
  • Spezifikation
    Länge (angloamerikanisch) 5,02 in.
    Produkttyp Tupfer
    Länge (metrisch) 127,5 mm
    Material Polyurethan
    Breite (angloamerikanisch) Kopf 0,51 in.
    Breite (metrisch) Kopf 13 mm
    Grifftyp Polypropylen
    Klebstofftyp Vollständige thermische Bindung
    Griffmaterial Polypropylen
    Spitzenform Rechteckig
    Spitzenmaterial Polyurethan