Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrat
Das SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrate ist ein verbessertes Chemilumineszenz(ECL)-Substrat für den Nachweis von Proteinen im hohen Attogrammbereich und bietet die hohe Empfindlichkeit und bessere Signal-Rausch-Verhältnisse im Vergleich zu anderen handelsüblichen Meerrettich-Peroxidase-Substraten (HRP).
Marke: Thermo Scientific™ A38556
586.46 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Empfindlichkeit: Niedriger Femtogramm- bis hoher Attogrammbereich
- Stabilität: 8 Stunden für Arbeitslösung, 1 Jahr für das Kit bei 4 °C
- Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
- Signaldauer: Bis zu vier Stunden
- Empfohlene Konzentration des Primärantikörpers: Verdünnung 1:1.000 bis 1:5.000 (0,2 bis 1,0 µg/ml)
- Empfohlene Konzentration des Sekundärantikörpers: Verdünnung 1:100.000 bis 1:250.000 (4 bis 10 ng/ml)
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
200 ml | |
Niedriges Femtogramm bis hohes Attogramm | |
• Substratlösung, 100 ml • Stabile Peroxidlösung, 100 ml Ausreichend für 25 Mini-Gel-Blots; 2.000 cm2 Membran. Reagenzien bei 2 bis 8 °C lagern. |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
Meerrettich-Peroxidase | |
25 Mini-Gel-Blots, 2.000 cm² Membran | |
Nasseis |