Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe
Autoclavable, polyethylene biohazard bags ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Marke:  Fisherbrand™ 01827B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18366533
  • 102.00 € / 200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Beutel für biologische Gefahrenstoffe sind autoklavierbar und bestehen aus Polyethylen-Material.
  • All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
  • Polyethylene
  • Temperature range 260°F
  • Available in 4 colors/styles
Spezifikation
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030
Clear with Red Print
61 cm
Autoklavierbar
12 in.
1,50 mm
Autoklavierbare Beutel
Elastisch
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 cm
Gedruckt in Englisch und Spanisch
24 in.
Polyethylen
127 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe > Autoclavable HD Biohazard Waste Bags; Color: Clear Printed; 1.5 mil; Dimensions (L x W): 12 x 24 in.