Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrat
Artikelnummer. p-8903001 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
20 ml
100 ml
200 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
200 Milliliter
Artikelnummer. 16425284
Marke: Thermo Scientific™ A38554
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrate ist ein verbessertes Chemilumineszenz(ECL)-Substrat für den Nachweis von Proteinen im hohen Attogrammbereich und bietet die hohe Empfindlichkeit und bessere Signal-Rausch-Verhältnisse im Vergleich zu anderen handelsüblichen Meerrettich-Peroxidase-Substraten (HRP).
  • Empfindlichkeit: Niedriger Femtogramm- bis hoher Attogrammbereich
  • Stabilität: 8 Stunden für Arbeitslösung, 1 Jahr für das Kit bei 4 °C
  • Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
  • Signaldauer: Bis zu vier Stunden
  • Empfohlene Konzentration des Primärantikörpers: Verdünnung 1:1.000 bis 1:5.000 (0,2 bis 1,0 µg/ml)
  • Empfohlene Konzentration des Sekundärantikörpers: Verdünnung 1:100.000 bis 1:250.000 (4 bis 10 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie SuperSignal
Menge 20 ml
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Empfindlichkeit Niedriges Femtogramm bis hohes Attogramm
Ausreichend für 2 Mini-Gel-Blots, 200 cm2 Membran
Kitinhalt Luminol/Enhancer, 10 mL, Stable Peroxide Buffer, 10 mL
Inhalt und Lagerung • Substratlösung, 10 ml
• Stabile Peroxidlösung, 10 ml
Ausreichend für zwei Mini-Gel-Blots; 200 cm2 Membran.
Reagenzien bei 2 bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis