Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Artikelnummer. 18548056 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar
Klar mit rotem Aufdruck
Naturfarben
Rot mit schwarzem Aufdruck
Abmessungen (L x B):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
24 x 36 in. (61 x 91 cm)
25 x 35 in. (64 x 89 cm)
30 x 24 Zoll (76 x 61 cm)
33 x 30 in. (76 x 84 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
48 x 36 cm
48 x 38 in. (122 x 97 cm)
Dicke:
1,50 mil
4 mil
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 18548056
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Autoklavierbare Biogefahrenbeutel aus Polyethylen gewährleisten die sichere Handhabung und Entsorgung von biologisch gefährlichen Abfällen.
Autoklavierbare Biogefahrenbeutel aus Polyethylen zur Gewährleistung der sicheren Handhabung und Entsorgung von biologisch gefährlichen Abfällen.
  • Alle Beutel werden mit autoklavierbaren, elastischen, dampfentzündenden Verschlüssen geliefert, mit Ausnahme von 1,5 mil-dicken, durchsichtigen Beuteln
  • Polyethylen
  • Temperaturbereich 260 °F
  • In 4 Farben/Stilen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA, 29 CFR1910.1030
Verschlusstyp Elastisch
Farbe Rot mit schwarzem Aufdruck
Abmessungen (L x B) 48 x 38 in. (122 x 97 cm)
Länge (metrisch) 122 cm
Breite (metrisch) 97 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Gedruckt in Englisch und Spanisch
Breite (angloamerikanisch) 38 in.
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Dicke 1,50 mil
Material Polyethylen
Produkttyp Autoklavierbare Beutel
Temperatur (metrisch) 127,° C