Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat
Ein verbessertes Chemilumineszenz(ECL)-Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat, das die Proteindetektion mittels Western-Blot-Analyse im Pikogramm- bis hohen Femtogrammbereich ermöglicht
Marke:  Thermo Scientific™ 34577
143.61 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15659364
  • 157.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS-Substrat liefert hervorragende Signalintensität und Sensitivität für das Western Blot-Verfahren mit HRP-Konjugaten. Die Intensität der Lichtemission in Kombination mit der außergewöhnlichen Dauer ermöglicht das Erfassen mehrerer Belichtungen, sodass man leicht Blot-Bilder in Publikationsqualität erhält. Das SuperSignal West Pico PLUS-Substrat kann mit verschiedenen Membranen, Blockierreagenzien und einer Vielzahl von Antikörperverdünnungen eingesetzt werden und ist daher die ideale Wahl für die meisten Western Blot-Anwendungen.
Merkmale des SuperSignal West Pico PLUS Chemolumineszenz-Substrats:
  • Pikogramm- bis Femtogramm-Empfindlichkeit—Nachweis von Mengen an Target-Protein auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Piktogramm-Bereich bis hohen Femtogrammm-Bereich
  • Hohe Signalstabilität—Inkubierte Blots liefern unter optimalen Bedingungen die kritischen 4 Stunden lang eine stabile Signaldauer mit bis zu 24 Stunden Lichtleistung
  • Stabiles Reagenz— 8 Stunden stabile Arbeitslösung; 1-jährige Kit-Stabilität bei Raumtemperatur
  • Wirtschaftlich—optimiert zum Verdünnen von Antikörperkonzentrationen:
    • 0,2 bis 1,0 µg/ml primärer Antikörper (1:1.000 bis 1:5.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
    • 10 bis 50 ng/ml sekundärer Antikörper (1:20.000 bis 1:100.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
  • Außerordentliche Robustheit—Liefert auch außerhalb der empfohlenen Antikörper-Verdünnungsbereiche einschließlich der häufigsten Sekundärantikörper-Verdünnungen von 1:5 K bis 1:10 K von 1 mg/ml Stammlösung hohe Leistung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
200 ml
Meerrettich-Peroxidase
Pikogramm- bis hoher Femtogramm-Bereich
25 Mini-Gel-Blots, 2.000 cm² Membran
Ausreichend für 25 Mini-Gel-Blots; 2.000 cm2 Membran
• SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 100 ml
• SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 100 ml
Bei Raumtemperatur lagern.
Chemolumineszenz
Western Blot
SuperSignal™
HRP
2 °: 1:20–100K (10–50 ng/ml), 1°: 1:1K (0,2–1 µg/ml)
6 bis 24 h
SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 100 ml, SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 100 ml
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA400252A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number34577
ChargennummerAA400252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number34577
ChargennummerZK397742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number34577
ChargennummerZK397742A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number34577
ChargennummerZI397741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2024 Catalog Number34577
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat > 200 ml