Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrat
Hochempfindliches, verbessertes Chemolumineszenz(ECL)-HRP-Substrat für den Nachweis von niedrigen Femtogrammkonzentrationen durch Western-Blot-Analysen.
Marke:  Thermo Scientific™ 34095
467.40 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11859290
  • 506.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrat ist ein hochempfindliches, verbessertes Chemolumineszenz-Substrat (ECL-Substrat) für den Nachweis von Peroxidase-Aktivität aus HRP-konjugierten Antikörpern und Sonden beim Western Blotting.
SuperSignal West Femto Substrat mit maximaler Empfindlichkeit ist ein hochempfindliches chemilumineszentes Substratsystem für Western Blotting mit Meerrettich-Peroxidase-(HRP)-Enzym. Das Substratkit ermöglicht den Nachweis geringer Femtogrammmengen (d. h. mittlerer Zeptomol!) von Proteinen, die auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen abgelagert und mit geeigneten Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. In Kombination mit optimierten Antikörperkonzentrationen und Blockpuffern ermöglicht SuperSignal West Femto Substrat die Detektion von Zielproteinen in Mengen, die zu klein sind, um sie mit herkömmlichen ECL-Substraten zu erkennen.
Leistungsmerkmale:
  • ECL Substrat – Ein verbessertes Chemolumineszenz-Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western-Blot-Sonden
  • Empfindlich – Nachweis geringer Femtogrammmengen (mittlerer Zeptomolbereich) von Proteinen in Nitrozellulosestreifen oder PVDF-Membranen
  • Quantitativ – Erzeugt messbare quantitative Signale über zwei Zehnerpotenzbereiche
  • Einsparung von Antikörpern – Optimiert für sehr verdünnte Antikörperkonzentrationen; 5000- bis 100.000-fache Verdünnung von Primärantikörpern und 100.000- bis 500.000-fache von Sekundärantikörpern (von 1 mg/ml-Beständen)
  • Intensives Signal – Einfache Aufnahme eines Bildes durch Exposition gegenüber Autoradiografiefilm, über eine CCD-Kamera oder ein ähnliches Bildgebungssystem
  • Ausgezeichnete Signaldauer – Unter optimierten Bedingungen 8 Stunden an Lichtleistung
  • Stabiles Reagenz – Kit-Komponenten bleiben bei 4 °C 1 Jahr lang stabil bzw. 6 Monate lang bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
100 ml
2°: 1:100 bis 500 K (2 bis 10ng/ml), 1°: 1:5 K (10 bis 200 ng/ml)
6 bis 8 h
Luminol/Enhancer, 50 ml, Stabiler Peroxidpuffer, 50 ml
Chemolumineszenz
Western Blot
SuperSignal™
Meerrettich-Peroxidase
Niedriger Femtogrammbereich
12 Mini-Gel-Blots, 1.000 cm² Membran
Ausreichend für: 12 Mini-Gel-Blots; 1000 cm2 Membran
• Luminol/Enhancer, 50 ml
• stabiler Peroxidpuffer, 50 ml
Reagenzien bei 4 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL400249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number34095_LITL18 PROMO,34095
ChargennummerAA402134A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number34095_LITL18 PROMO,34095
ChargennummerAA402134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number34095_LITL18 PROMO,34095
ChargennummerZJ399323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number34095_LITL18 PROMO,34095
ChargennummerZJ399323A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number34095_LITL18 PROMO,34095
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrat > SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate; 100 ml-Kit