Learn More
Gibco™ Trypsin-EDTA (0.05 %), Phenolrot
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
Marke:  Gibco™ 25300054
18.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11580626
  • 22.80 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Aufgrund seiner stark Protein-spaltenden Wirkung wird Trypsin weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellkulturpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Die für die Dissoziation erforderliche Trypsin-Konzentration variiert je nach Zellart und experimentellen Anforderungen.
  • Dokumentierte Rückverfolgbarkeit
  • cGMP-Fertigung an zwei Standorten
  • Qualitätstest
  • Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet.
  • Die Rohstoffe werden mit Elektronenbestrahlung geprüft und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mykoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie mehreren Aktivitätsassays, Asche- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen.
  • Verfügbare dokumentierte Rückverfolgbarkeit umfasst die Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EDTA
Säugetierzellen
1X
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterile-filtered
270 bis 310 mOsm/kg
Gibco™
Nasseis
In-vitro-Bioassay
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Phenolrot, EDTA
7,1 bis 8
100 mL
Tierischen Ursprungs
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ Trypsin-EDTA (0.05 %), Phenolrot > 100 ml