Learn More
Thermo Scientific™ Sall (10 U/μl)
Das Restriktionsenzym SalI erkennt G^TCGAC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im O-Puffer.
Marke:  Thermo Scientific™ ER0645
68.40 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10344190
  • 95.00 € / 2000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit SalI, 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Sal I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
10x Puffer O
37°C
2000 E
Herkömmliches Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2817916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberER0645
Chargennummer2866413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0645
Chargennummer2902940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0645
Chargennummer2976322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0645
Chargennummer2976344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberER0645
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sall (10 U/μl) > 10 U/μl, 2.000 U