Learn More
Fisherbrand™ Einfache Glasplatten
Zubehör für Arbeiten mit vertikalen OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen.
Marke:  Fisherbrand™ VS10PGS1.5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11887643
  • 19.70 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit den vertikalen Elektrophoresesystemen OmniPage Mini
Spezifikation
Spezifikation
Einfache Glasplatte
100 x 100 mm
Verschweißte 1.5 mm-Distanzstücke
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einfache Glasplatten >