Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas
Für die HPLC empfohlen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0537
15.21 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11595884
  • 18.75 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die HPLC empfohlen
  • Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
  • Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
Polyethylen
31,5 mm
1. hydrolytische Klasse
11.6 mm
2.3 ml
Shell-Fläschchen
<100 μl
Flachboden
PE Plug Cap (not included)
100
Nein
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    0
    Minuten
    29
    Sekunden
    30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    57
    Stunden
    0
    Minuten
    29
    Sekunden
    30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas > Klar, 2 ml, flacher Boden, 31.5 mm Höhe