Learn More
Fisherbrand™ Einfache Glasplatten
Zubehör für Arbeiten mit vertikalen OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen.
19.70 € - 21.40 €
Spezifikation
Typ Einfache Glasplatte
Gelabmessungen 100 x 100 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11857643
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
VS10PGS0.5
0.5 mm gebundene Spacer
19.70 €
2 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11867643
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
VS10PGS0.75
0.75 mm gebundene Spacer
21.40 €
2 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11887643
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
VS10PGS1.5
Verschweißte 1.5 mm-Distanzstücke
19.70 €
2 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11897643
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
VS10PGS2
Verschweißte 2.0 mm-Distanzstücke
19.70 €
2 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit den vertikalen Elektrophoresesystemen OmniPage Mini
Spezifikation
Spezifikation
Einfache Glasplatte
100 x 100 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einfache Glasplatten