Learn More
Fisherbrand™ Glasplatte mit Einbuchtungen
Beschreibung
- Zubehör für die horizontalen Gel-Elektrophoresesysteme Fisherbrand OmniPAGE
Spezifikation
Fisher OmniPage Mini vertikale Elektrophoresesysteme | |
100 x 100 mm | |
2 mm |
Glasplatte mit Einbuchtungen | |
2/Packung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasplatte mit Einbuchtungen > 10 x 10 cm, Dicke 2 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur