missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, red
Für PCR- und qPCR-Anwendungen entwickelt
Marke: Thermo Scientific™ AB0264R
126.04 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken
- Ohne Kappen erhältlich
- Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken
- Streifen mit 8 Röhrchen
- Farbige Röhrchen sind ideal für die Nachverfolgung der Proben
- Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappenstreifen. Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
- Anwendungen PCR, qPCR/Echtzeit-PCR

Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
250 strips | |
Unsteril | |
Standard | |
250 Streifenröhrchen |
Rot | |
0,25 ml | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Nicht enthalten | |
8-Streifen Röhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
User Bulletin: Understanding the Differences in PCR Plastics Format
Version: A.0
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, red > 8-Streifen Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur