Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, 99 % Artikelnummer.: 11452468
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, 99 %
Artikelnummer. 11452468
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11452468
Marke: Thermo Scientific Chemicals A15804.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Alanine plays a vital role in glucose-alanine cycle between tissue and liver. It is used for protein construction as well as involved in the metabolism of tryptophan and vitamin pyridoxine. It provides energy for muscles and central nervous system in order to strengthen the immune system. It helps in the metabolism of sugars and organic acids, and enhances the germination rates of Bacillus subtilis spores. It also displays a cholesterol-reducing effect in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und kaltem Ethanol. Schwer löslich in Pyridin. Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-41-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064410
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone.
Dichte 1.432
Menge 100 g
Formelmasse 89.09
Optische Drehung +14° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU26K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
ChargennummerU02K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
ChargennummerU01K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
ChargennummerP05K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
ChargennummerQ12F017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, 99 % >