Learn More
L-Alanin, 99 %, spezifiziert gemäß den Anforderungen der Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15279305
L-Alanin, 99 %, spezifiziert gemäß den Anforderungen der Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15279305
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Artikelnummer. 15279305
Marke: Thermo Scientific Acros 451850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-41-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064410
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Namenshinweis specified according to the requirements of Ph.Eur.
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung + 14.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Menge 1 kg
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
L-Alanin, 99 %, spezifiziert gemäß den Anforderungen der Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals >