Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Valin 99 % Artikelnummer.: 10473595
Thermo Scientific Chemicals L-Valin 99 %
Artikelnummer. 10473595
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10473595
Marke: Thermo Scientific Chemicals 140810250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-18-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064220
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine
Schmelzpunkt 315.0°C
Namenshinweis 99%
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Fremdaminosäuren 0.5% max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Spezifische Drehung + 28.00
Fieser 13,226
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 10095
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether
Dichte 1.2300g/mL
Spezifischer Drehzustand +28.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Menge 25 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 99%
Relative Dichte 1.23
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Valin 99 % >