Learn More
L-Alanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | L-Alanine |
Schmelzpunkt | 314.0°C to 316.0°C |
Ammonium | 200ppm max. |
pH | 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C) |
Farbe | Weiß |
Chlor (Cl) | 200ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Eisen (Fe) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Afficher plus |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0437614 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | 102831000,102830250,102835000 |
A0451302 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | 102831000,102830250,102835000 |
A0450529 | Analysenzertifikat | 21/02/2024 | 102831000,102830250,102835000 |
A0442825 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 102831000,102830250,102835000 |
A0402824 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 102831000,102830250,102835000 |
Sécurité et traitement
- L-Alanine
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.