Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-alanine |
Schmelzpunkt | 122°C to 128°C |
Beilstein | 1722932 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 131.13 |
Optische Drehung | −64° (c=2 in Water) |
Reinheit (%) | 96% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244939 | Analysenzertifikat | 06/12/2022 | L11811.03,L11811.06 |
10242208 | Analysenzertifikat | 27/07/2022 | L11811.03,L11811.06 |
10218902 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L11811.03,L11811.06 |
10234270 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L11811.03,L11811.06 |
10146671 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L11811.03,L11811.06 |