Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substratlösung
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrate für ELISA, die sich bei Zugabe einer Schwefelsäure- oder Phosphorsäure-Stopplösung von blau nach gelb verfärben.
Marke: Thermo Scientific™ 34028
246.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TMB ELISA-Substrate weisen die Aktivität von Meerrettich-Peroxidase (HRP) nach. Sie erzeugen eine blaue Farbe (Amax = 370 nm und 652 nm), die nach Zugabe einer Stopplösung mit Schwefel- oder Phosphorsäure nach gelb umschlägt (Amax = 450 nm).
TMB (3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin) ist ein Chromagen, das eine blaue Farbe ergibt, wenn es mit Wasserstoffperoxid (katalysiert durch HRP) oxidiert wird, mit großen Extinktionen bei 370 und 652 nm. Nach Zugabe von Schwefel- oder Phosphorsäure zum Stoppen der Reaktion wechselt die Farbe zu Gelb (Messung bei 450 nm). TMB verfügt über eine sehr hohe Sensitivität und oxidiert schneller als andere HRP-Substrate, was sich in einer schnelleren Farbausbildung äußert. Im Gegensatz zu anderen handelsüblichen Substraten enthalten diese Produkte kein DMF bzw. DMSO. Es gibt drei Rezepturen, die sich in erster Linie durch ihre Empfindlichkeit unterscheiden. Slow TMB liegt hinsichtlich der Empfindlichkeit im mittleren Bereich und ist ideal für kinetische Messwerte. Die Empfindlichkeit von Turbo TMB ist vergleichbar mit der von OPD bei ca. 1 mg/ml. Ultra TMB-ELISA verfügt über das höchstmögliche Signal-Rausch-Verhältnis und über eine Empfindlichkeit im Picogrammbereich.
Leistungsmerkmale:
- Gebrauchsfertige Lösungen
- Kein Wasserstoffperoxid erforderlich
- Keine Filtrierung erforderlich
- Nicht-karzinogen
- Verschiedene Empfindlichkeiten für jeden Assay
1-Schritt-TMB-Substrate
- Die gebrauchsfertigen Substrate bestehen nur aus einer Komponente
- Kein Wasserstoffperoxid erforderlich
- Nicht-karzinogen
- Enthalten kein DMF oder DMSO
- Erhältlich in drei Formulierungen, die je nach Empfindlichkeit variieren
TMB-Substrat-Kit
- Empfindlicher als OPD in Endpunkt-ELISAs
- Einfache Verwendung und Ergebnisse in Sekundenschnelle
- Nach Erhalt bei 4 °C lagern und vor Feuchtigkeit schützen
Im Lieferumfang enthalten:
TMB-Substrat-Kit (PI-34021): Peroxidase-Substrat, 200 ml; Peroxidlösung, 200 ml
Spezifikation
ELISA-Substrat | |
Kolorimetrisch | |
Ultra TMB-ELISA Substrate | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) | |
Umgebungstemperatur |
250 ml | |
1-Step™ | |
Chemisches Substrat | |
Lagerung: Nach Erhalt bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |