Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, Zellkulturreagenz Artikelnummer.: 15473069
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, Zellkulturreagenz
Artikelnummer. 15473069
100 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15473069
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60279.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is a key player in the Glucose-Alanine cycle, which enables the removal of pyruvate and glutamate from muscle to the liver. The Glucose-Alanine cycle aides to conserve ATP in muscle for muscle contraction, while the energy burden of gluconeogenesis is imposed upon the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dies ist ein wichtiger Faktor im Glukose-Alanin-Zyklus, der die Entfernung von Pyruvat und Glutamat aus dem Muskel in die Leber ermöglicht. Der Glucose-Alanin-Zyklus dient zur Erhaltung von ATP im Muskel für die Muskelkontraktion, während die Energielast der Gluconeogenese auf die Leber ausgeübt wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 166.5 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-41-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064410
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Schmelzpunkt ∽295°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 166.5g/L..
Menge 100 g
Formelmasse 89.09
Optische Drehung +14° (c=5 in 5N HCl)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, Zellkulturreagenz >