Learn More
L-Alanin, 99 %, spezifiziert gemäß den Anforderungen der Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299305
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-41-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064410
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Namenshinweis specified according to the requirements of Ph.Eur.
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung + 14.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Menge 250 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
L-Alanin, 99 %, spezifiziert gemäß den Anforderungen der Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals >