Beschreibung
L-Proline is used as asymmetric catalysts in organic synthesis and asymmetric aldol cyclization. It is involved in the Michael addition of dimethyl malonate to alfa-beta-unsaturated aldehydes. It is a precursor of hydroxyproline in collagen. It is an active component of collagen and involved in the proper functioning of joints and tendons. It finds uses in pharmaceutical, biotechnological applications due to its osmoprotectant property. Further, it is used with ninhydrin in the chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Prolin wird als asymmetrischer Katalysator in der organischen Synthese und der asymmetrischen Aldol-Zyklisierung eingesetzt. Sie ist an der Michael-Zugabe von Dimethylmalonat zu alfa-beta-ungesättigten Aldehyden beteiligt. Sie ist ein Vorläufer von Hydroxyprolin im Kollagen. Sie ist ein aktiver Bestandteil von Kollagen und an der ordnungsgemäßen Funktion von Gelenken und Sehnen beteiligt. Aufgrund ihrer osmoprotektiven Eigenschaften findet sie Anwendung in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen. Außerdem wird sie mit Ninhydrin in der Chromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol. Unlöslich in Äther, Butanol und Isopropanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Proline |
Schmelzpunkt | ∽225°C (decomposition) |
Beilstein | 80810 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol. |
Dichte | 1.36 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 115.13 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462195 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A10199.14,A10199.36,A10199.22 |
10206760 | Analysenzertifikat | 07/12/2023 | A10199.14,A10199.36,A10199.22 |
10231463 | Analysenzertifikat | 07/12/2023 | A10199.14,A10199.36,A10199.22 |
10247896 | Analysenzertifikat | 11/09/2023 | A10199.14,A10199.36,A10199.22 |
10244506 | Analysenzertifikat | 11/11/2022 | A10199.14,A10199.36,A10199.22 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%