Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE
GREENER_CHOICE
Speziell für eine verringerte Mutagenität entwickelt – um sicherer zu sein als Ethidiumbromid für das Färben von DNA in Agarose- oder Acrylamid-Gelen
Marke:  Invitrogen™ S33100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10534623
  • 220.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
SYBR Safe Färbung ist weniger mutagen als Ethidiumbromid und bietet eine bessere Empfindlichkeit als Ethidiumbromid. Wird als vorgemischte Lösung geliefert, die wie eine Ethidiumbromidlösung verwendet werden kann, entweder im Gel während des Elektrophoreselaufs oder als Nachfärbungsfleck. An Nukleinsäuren gebunden, hat das grün fluoreszierende SYBR Safe Färbemittel Fluoreszenzanregungsmaxima bei ∽280 und ∽502 nm und ein Emissionsmaximum bei ∽530 nm. SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel ist auch als 4 l (S-33101) gebrauchsfertige Lösung erhältlich. Das SYBR Safe DNA-Gelfärbe-Starterkit (S-33110, separat erhältlich) enthält 1 l SYBR Safe DNA-Gelfärbung und einen fotografischen Filter (S-37100).
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Geliefert als gebrauchsfertige Lösung in 0,5X TBE
Lagerung bei Raumtemperatur im Originalbehälter.
Fluoreszenz
DNA-Gelfärbemittel
1 l
DNA
In-Gel-Detektion
SYBR-sicher
Weniger gefährlich
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3007754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberS33100
Chargennummer2502253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS33100
Chargennummer2530304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS33100
Chargennummer2589318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS33100
Chargennummer2595542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS33100
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE > 1 l