Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Gold Nukleinsäuregel-Färbemittel (10.000x Konzentrat in DMSO)
Beschreibung
Beinhaltet
Lieferung als 10.000x-Konzentrat in DMSO.
Zur Verwendung mit UV-Transilluminatoren, dem Dark Reader, Laserscannern oder Blaulicht-Transilluminatoren.
- Extrem empfindlich: 25 bis 100-mal sensitiver als Ethidiumbromid. Nachweis von nur 25 pg DNA
- Verbesserte Effizienz bei der DNA-Klonierung: Anregung mit Blaulicht-Transillumination, was die DNA nicht beschädigt
- Besseres Signal-Hintergrund-Verhältnis: Über 1000-fache Signalverstärkung bei der Bindung an Nukleinsäuren
- Vielseitig. Detektion von dsDNA, ssDNA und RNA in nativen, Glyoxal-, Formaldehyd- oder Harnstoff-Gelen
Färbeeigenschaften Das SYBR Gold Färbemittel ist ein firmeneigener unsymmetrischer Cyanin-Farbstoff, dessen Fluoreszenz bei Bindung an Nukleinsäuren > 1000-fach verstärkt wird. Er weist eine hohe Quantenausbeute (∽ 0,6) bei der Bindung an doppel- oder einzelsträngige DNA oder RNA1 auf. Die Anregungsmaxima für Farbstoffnukleinsäure-Komplexe liegen bei ∽495 nm und ∽300 nm und das Emissionsmaximum bei ∽537 nm.
Färbeempfindlichkeit SYBR Gold Färbemittel ist >10-mal empfindlicher als Ethidiumbromid für den Nachweis von DNA und RNA in denaturierenden Harnstoff-, Glyoxal- und Formaldehydgelen, selbst mit 300 nm-Transillumination. SYBR Gold Färbemittel hat sich zudem beim Nachweis von Einzelstrang-Konformations-Polymorphismus (SSCP)-Produkten als deutlich empfindlicher als SYBR Green II Färbemittel erwiesen und ist beim Nachweis von doppelsträngiger DNA in nativen Polyacrylamid-Gelen wesentlich empfindlicher als Silberfärbung.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
1Tuma RS, Beaudet MP, Jin X, Jones LJ, Cheung CY, Yue S, Singer VL. Characterization of SYBR Gold nucleic acid gel stain: a dye optimized for use with 300-nm ultraviolet transilluminators. Anal Biochem (1999) 268:278-288. (PMID: 10075818)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO geliefert Lagerung bei -20 °C vor Licht geschützt in einem Exsikkator. |
| Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Marker oder Farbstoff | SYBR Gold |
| Produkttyp | Nukleinsäuren-Gelfärbemittel |
| Menge | 500 μl |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zielmolekül | RNA, DNA |