Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926801
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Packungsgröße:
4 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10534623
Marke: Invitrogen™ S33100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Speziell für eine verringerte Mutagenität entwickelt – um sicherer zu sein als Ethidiumbromid für das Färben von DNA in Agarose- oder Acrylamid-Gelen
SYBR Safe Färbung ist weniger mutagen als Ethidiumbromid und bietet eine bessere Empfindlichkeit als Ethidiumbromid. Wird als vorgemischte Lösung geliefert, die wie eine Ethidiumbromidlösung verwendet werden kann, entweder im Gel während des Elektrophoreselaufs oder als Nachfärbungsfleck. An Nukleinsäuren gebunden, hat das grün fluoreszierende SYBR Safe Färbemittel Fluoreszenzanregungsmaxima bei ∽280 und ∽502 nm und ein Emissionsmaximum bei ∽530 nm. SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel ist auch als 4 l (S-33101) gebrauchsfertige Lösung erhältlich. Das SYBR Safe DNA-Gelfärbe-Starterkit (S-33110, separat erhältlich) enthält 1 l SYBR Safe DNA-Gelfärbung und einen fotografischen Filter (S-37100).
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Geliefert als gebrauchsfertige Lösung in 0,5X TBE
Lagerung bei Raumtemperatur im Originalbehälter.
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff SYBR-sicher
Produkttyp DNA-Gelfärbemittel
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährlich
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielmolekül DNA