Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE
GREENER_CHOICE
Speziell für eine reduzierte Mutagenität entwickelt, um weniger gefährlich zu sein. Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA-Gel-Färbemittel 1x TAE ist sicherer und empfindlicher als Ethidiumbromid für das Färben von DNA in Agarose- oder Acrylamid-Gelen. Die vorgemischte Lösung ist in 1 l- und 4 l-Einheiten erhältlich.
Marke:  Invitrogen™ S33112
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11560676
  • 662.00 € / 4 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
SYBR Safe™ Färbemittel ist nicht nur weniger mutagen als Ethidiumbromid. SYBR Safe™ Färbemittel hat auch eine bessere Nachweisempfindlichkeit als Ethidiumbromid. SYBR Safe™ Färbemittel wird als vorgemischte Lösung geliefert, die wie eine Ethidiumbromidlösung verwendet werden kann, entweder im Gel während des Elektrophoreselaufs oder zur Färbung nach dem Lauf. An Nukleinsäuren gebunden, hat das grün fluoreszierende SYBR Safe™ Färbemittel Fluoreszenzanregungsmaxima bei ∼280 und ∼502 nm und ein Emissionsmaximum bei ∼530 nm.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Geliefert als gebrauchsfertige Lösung in 1X TAE
Lagerung bei Raumtemperatur im Originalbehälter.
Fluoreszenz
DNA-Gelfärbemittel
4 l
DNA
In-Gel-Detektion
SYBR-sicher
Weniger gefährlich
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE > 4 l
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.