Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green I Nukleinsäure-Gel-Färbemittel – 10.000x Konzentrat in DMSO
Artikelnummer. 10710004
Click to view available options
Menge:
500 μl
1 mL
20 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
500 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10710004
Marke: Invitrogen™ S7563
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Extrem empfindliches Färbemittel zum Nachweis doppelsträngiger DNA (dsDNA) in Agarose- und Polyacrylamid-Gelen
SYBR Green I verfügt über eine höhere Empfindlichkeit für dsDNA, und ist daher besonders nützlich für Assays, bei denen das Vorhandensein von Verunreinigungen durch RNA oder ssDNA Ergebnisse überdecken könnte. Mit außergewöhnlich niedriger Hintergrundfluoreszenz und Spektraleigenschaften, die Lichtquellen und Filtersets in vorhandenen Geräten stark entsprechen, eignet sich SYBR Green I Färbemittel ideal für Anwendungen mit Laser-Scannern.
Produktanwendung 1 ml reicht zur Färbung von 100 Minigelen aus.
  • Empfindlichkeit: Mindestens vier Mal besser als Ethidiumbromid für DNA in Agarose-Gelen
  • Einfache Handhabung: In verdünntem Färbemittel getränkte Gele können ohne Entsalzung sichtbar gemacht werden
  • Kompatibilität: Kompatibel mit UV-Transilluminatoren, Gel-Dokumentationssystemen und Laserscannern
  • Flexibilität: Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich DNA-Typing, PCR-basierte Assays, DNA-Schädigungsassays, Analyse von komplexen Proben und Echtzeit-PCR-Detektionen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO geliefert
Lagerung bei -20 °C vor Licht geschützt in einem Exsikkator.
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff SYBR Green I
Produkttyp Nukleinsäuren-Gelfärbemittel
Menge 500 μl
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielmolekül DNA