Learn More
Invitrogen™ S1 Nuclease
Einzelstrang-spezifische Endonuklease hydrolysiert einzelsträngige RNA oder DNA in 5'-Mononukleotide
Marke:  Invitrogen™ 18001016
Artikelnummer. 10685973
  • 316.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: S1-Nuclease wird mit einem Fläschchen mit 10X S1-Nucleasepuffer [300 mM Natriumacetat (pH 4,6), 10 mM Zinkacetat, 50 % (v/v) Glycerin], Fläschchen mit Verdünnungspuffer, Fläschchen mit 3 M NaCl geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Hydrolysiert einzelsträngige Bereiche in Duplex-DNA wie Schleifen und Lücken.
  • S1-Nuclease ist bei 65 °C stabil.
  • Anwendungen: Nuklease-Kartierungsverfahren, Entfernung einzelsträngiger Regionen aus doppelsträngiger DNA, ExoIII-angeordnete Sequenzierung
  • Quelle: Isoliert aus Aspergillus oryzae.
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Doppelstrangspezifische Desoxyribonuklease- und Phosphatase-Assays
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolysiert 1 μg denaturierte DNA zu säurelöslichem Material in 1 Minute bei 37 °C
  • Einheiten-Reaktionsbedingungen: 30 mM Natriumacetat (pH 4,6), 50 mM NaCl, 1 mM Zinkacetat, 0,5 mg/ml wärmedenaturierte DNA, 5 % (v/v) Glycerin und Enzym in 0,5 ml für 10 min bei 37 °C
Klonierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S1-Nuclease wird mit einem Fläschchen mit 10X S1-Nucleasepuffer [300 mM Natriumacetat (pH 4,6), 10 mM Zinkacetat, 50 % (v/v) Glycerin], Fläschchen mit Verdünnungspuffer, Fläschchen mit 3 M NaCl geliefert. Bei -20 °C lagern.
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
20.000 E
Nuklease
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2488373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18001016
Chargennummer2458182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18001016
Chargennummer2478349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18001016
Chargennummer2509776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18001016
Chargennummer2553825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18001016
Name des Produkts
Invitrogen™ S1 Nuclease > 20.000 Einheiten