Learn More
Invitrogen™ xMap Trägerflüssigkeit Plus
xMAP Trägerflüssigkeit Plus ist das Fördermedium, das die Probe zur optischen Komponente von Luminex xMAP-Geräten auf Basis der Technologie transportiert
Marke:  Invitrogen™ 4050021
Artikelnummer. 17183935
  • 78.25 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • xMAP Sheath Fluid Plus ist das Fördermedium, das die Probe zur optischen Komponente von Luminex xMAP Geräten auf Basis der Technologie transportiert. Sie wird für den Betrieb aller Luminex 200- und FLEXMAP 3D-Systeme benötigt.
  • Dieses umformulierte Mantelprodukt ersetzt die ursprüngliche xMAP-Trägerflüssigkeit (Kat. Nr. 4050015)
  • Die neue Sheath-Formulierung wird von einem einzigen Konservierungsmittel auf eine Mischung aus drei Konservierungsmitteln aktualisiert, um eine größere Transportstabilität zu gewährleisten und die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen mikrobiellen Resistenz zu verringern.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 L
Behälter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB97707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number4050021
ChargennummerC01190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number4050021
ChargennummerB96436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number4050021
ChargennummerC09353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number4050021
ChargennummerB95314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number4050021
Name des Produkts
Invitrogen™ xMap Trägerflüssigkeit Plus > 20 l