Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Antioxidans
Ein proprietäres Reagenz, das Proteine während der Protein-Gelelektrophorese in reduziertem Zustand hält.
Marke: Invitrogen™ BT0005
36.56 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Für die Verwendung aller Bolt Gele ist ein Bolt™ Minigel-Tank erforderlich.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Das Bolt Antioxidans migriert mit reduzierten Proteinen, um reduzierende Bedingungen zu erhalten und die Reoxidation empfindlicher Aminosäuren wie Methionin und Tryptophan zu verhindern. Das Bolt Antioxidans muss mit Proben verwendet werden, die mit dem Bolt Probenreduktionsmittel oder anderen Reduktionsmitteln reduziert wurden.
- Optimiert für einen neutralen pH-Wert von Bolt Bis-Tris Plus-Gelen und nicht kompatibel mit anderen Gelchemien
- Kann auch mit Bolt Transferpuffer verwendet werden, um die Übertragung von reduzierten Proteinen auf Membranen zu verbessern, wenn das Mini-Blot-Modul verwendet wird
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spécification
Antioxidans | |
Bei 4 °C lagern. | |
Bolt™ Bi-Tris Plus Gel | |
15 ml |
Antioxidans | |
Flüssig | |
Bolt™ |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sécurité et traitement
- 15ML BOLT ANTIOXIDANT
Mention d'avertissement
- Gefahr
Catégorie de danger
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Mention de danger
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Conseils de prudence
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Enthält: Dimethylformamide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
58Stunden
12Minuten
33Sekunden
52Neues Angebot Jetzt sparen
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.