Learn More
Invitrogen™ Proteinase K-Lösung (20 mg/ml), RNA-Gütegrad
Behält seine Aktivität unter verschiedenen Bedingungen bei
Marke:  Invitrogen™ 25530049
333.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24274" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11588916
  • 394.00 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Proteinase K aus dem Pilz Engyodontium album ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinabbauprozesse eignet.
  • Über einen breiten pH-Bereich hinweg – optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5
  • Unter denaturierenden Bedingungen—z. B. in Gegenwart von SDS oder Harnstoff
  • In Gegenwart von Metall-Chelamitteln—z. B. EDTA
  • Bei vergleichsweise hohen Temperaturen – optimale Abbautemperatur ist 65 °C
  • Proteinfilter: P
Anwendungen
Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Definition einer Einheit
Ein mAnson wird als die Enzymmenge beschrieben, die benötigt wird, um in einer Minute bei 37 °C 1 µmol Folin-positive Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freizusetzen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine gDNA-Aufreinigung, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mg/ml
Chromatin-Biologie/RNA-Extraktion/DNA-Extraktion
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Proteinase K
DNase-frei, RNase-frei
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
5 ml
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2443899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25530049
Chargennummer2449367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25530049
Chargennummer2481060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25530049
Chargennummer2549630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25530049
Chargennummer2449370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25530049
Name des Produkts
Invitrogen™ Proteinase K-Lösung (20 mg/ml), RNA-Gütegrad > 5 ml