Learn More
Karl Hecht™ Mechanischer manueller Zähler
Vierstelliger Zähler mit Taste zum manuellen Zählen.
Marke: Karl Hecht™ 40344010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Zähler wird mit dem Zeigefinger am Fingerbogen gehalten
- Der Zähler wird mit der seitlichen Rückstelltaste auf Null zurückgesetzt
- Zählt von 0 bis 0000
- Gehäuse aus verchromtem Stahl
- Ergonomisches Design; liegt bequem in der Hand
Spezifikation
Manuelles Zählwerk | |
0 bis 9999 | |
Stahlgehäuse, verchromt | |
Je |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Mechanischer manueller Zähler > Manuelles Zählwerk; 0 bis 9999
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur