Learn More
Invitrogen™ Rekombinante Proteinase K-Lösung (20 mg/ml)
Allgemeiner Proteinverdau
Marke:  Invitrogen™ AM2546
117.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10665795
  • 141.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die rekombinante Proteinase K ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinabbauprozesse eignet.
Proteinase K bleibt aktiv:
  • Über einen breiten pH-Bereich hinweg (optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5)
  • unter denaturierenden Bedingungen (z. B. in Gegenwart von SDS oder Harnstoff)
  • In Gegenwart von Metall-Chelatmitteln (z. B. EDTA)
  • Bei vergleichsweise hohen Temperaturen (optimale Abbautemperatur liegt bei 65 °C)
Anwendungen
Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Definition einer Einheit
Ein mAnson wird als die Enzymmenge beschrieben, die benötigt wird, um in einer Minute bei 37 °C 1 μmol Folin-positive Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freizusetzen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine gDNA-Aufreinigung, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und Forschung zu nicht-codierender RNA, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mg/ml
-20°C
1,25 ml
Ambion™
T. album
Trockeneis
Proteinase K
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2823878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2546
Chargennummer2848753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM2546
Chargennummer2884864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM2546
Chargennummer2908702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM2546
Chargennummer2930254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM2546
Name des Produkts
Invitrogen™ Rekombinante Proteinase K-Lösung (20 mg/ml) > 1,25 ml