Learn More
Thermo Scientific™ BamHI (10 U/μl)
Artikelnummer. p-4521576 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10.000 U
4000 E
5 x 4000 E
Packungsgröße:
10000 Einheiten
4000 Einheiten
5 Stück
Artikelnummer. 10394680
Marke: Thermo Scientific™ ER0051
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Restriktionsenzym BamHI erkennt G^GATCC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Komponenten 10 mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 37 °C); 5 mM MgCl2; 100 mM K
Inkubatortemperatur 37 °C
Menge 4000 E
Produkttyp BamHI