Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement ohne Insulin
GREENER_CHOICE
B-27 Supplement, minus Insulin
Marke:  Gibco™ A1895602
861.37 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15420874
  • 1292.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
B-27 Supplement eignet sich für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen. Für weitere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen für das B-27-Supplement und neurobasale Medien an.
Für etablierte Protokolle, die B-27-Supplement verwenden, besuchen Sie unser Gibco Handbuch für Protokolle in der Neurobiologie.
Sehen Sie sich auf unserer Gibco CellCite Veröffentlichungen zu Gibco Neurobiologieprodukten an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
serumfrei
Säugetierzellkultur
Zellkultur-Supplement
Steril
100 mL
serumfrei
Nervenzellen
50 X
Flüssig
serumfrei
B-27™
Trockeneis
Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2415097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1895601,A1895602
Chargennummer2445009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1895601,A1895602
Chargennummer2415091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1895601,A1895602
Chargennummer2442734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1895601,A1895602
Chargennummer2445015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1895601,A1895602
Name des Produkts
Gibco™ B-27™ Supplement ohne Insulin > 100 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.