Learn More
Fisherbrand™ X5 100 Well Storage Box, Orange
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
100-Well Microtube Storage Boxes; Holds: Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Microcentrifuge Tube Storage Box |
| Verschluss inklusive | Klappdeckel mit Schnappverschluss |
| Array | 10 x 10 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Orange |
| Aufnahmevermögen | Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) |
| Material | Kunststoff |
| Positionen | 1 |
| Form | Square |
| Einschübe | Keine |
| Mehr anzeigen |