Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement ohne Insulin
B-27 Supplement, minus Insulin
139.00 € - 1292.00 €
Spezifikation
Zelltyp | Nervenzellen |
---|---|
Klassifikation | serumfrei |
Konzentration | 50 X |
Kulturtyp | Säugetierzellkultur |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15285074
|
Gibco™
A1895601 |
10 mL |
139.00 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15420874
![]() |
Gibco™
A1895602 |
100 mL |
1292.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
B-27™ Supplement ohne Insulin ist das gesamte B-27 Supplement ohne Insulin. Es dient zur Wachstumsförderung von ZNS-Neuronen und anderen Zellen in Anwendungen, bei denen Insulin unerwünschte Nebenwirkungen verursacht.Für neuronale Studien, bei denen Insulin, Glucose, Natrium und Natriumpyruvat nicht vorhanden sein dürfen, empfehlen wir Neurobasal™-A ohne D-Glukose und Natriumpyruvat (Katalognummer 0050128DJ) als Basismedium für die Verwendung zusammen mit diesem Produkt.
Für weitere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen für das B-27 Supplement.
Spezifikation
Nervenzellen | |
50 X | |
Flüssig | |
serumfrei | |
B-27™ | |
serumfrei |
serumfrei | |
Säugetierzellkultur | |
Zellkultur-Supplement | |
Steril | |
Trockeneis | |
Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ B-27™ Supplement ohne Insulin